Läs mer
DE Buyer™ Mätkanna i rostfritt stål
Produktkod. 11923045
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11923045 250 ml
1 options
Produktkod. 11923045 Leverantör DE Buyer™ Leverantörsnummer 3565.025N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.75 SEK
    121.87 SEK / Paket med 1
    Save 64.88 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026