Läs mer
Sampling Systems™ Mätskopa i rostfritt stål
Produktkod. 15859301 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15859301 25 ml Varje
15829301 50 pmol RNA per reaktion Varje
15839301 5 ml Varje
15849301 10 ml Varje
15869301 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15859301 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 1900A25
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att ösa ur fasta volymer pulver. Sampling Systems™ Stainless Steel Measuring Scoop är konstruerad av högkvalitativt rostfritt stål för hållbarhet.
  • Tillverkad i 316L rostfritt stål
  • Mäter puder noggrant
Specifikationer
Beskrivning 35 mm skopa diameter och 26 mm skopa djup
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Produkttyp Mätsked
Material Rostfritt stål (316L)
Längd (metrisk) 199 mm