Läs mer
Fisherbrand™ Chattaway spatlar i rostfritt stål
Produktkod. 11523472 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
150 mm
178 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11523472 178 mm Paket med 5
11513472 150 mm Paket med 5
11573482 200 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11523472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00 SEK
    207.10 SEK / Paket med 5
    Save 159.90 SEK
    43% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skrapar och lyfter material från flaskor eller flaskor. Fisherbrand™ Chattaway spatlar i rostfritt stål är icke-magnetiska med en ljus finish.
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Böjd och rundad ände skrapar och lyfter material från flaskor och flaskor
Specifikationer
Kvantitet 5 Pk.
Produkttyp Chattaway spatel
Bredd (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Yttre 3.6 mm
Mått (L x B) 178 x 10 mm
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 178 mm