Läs mer
Fisherbrand™ Chattaway spatlar i rostfritt stål
Produktkod. p-8012498 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
178 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11513472
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skrapar och lyfter material från flaskor eller flaskor. Fisherbrand™ Chattaway spatlar i rostfritt stål är icke-magnetiska med en ljus finish.
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Böjd och rundad ände skrapar och lyfter material från flaskor och flaskor
Specifikationer
Kvantitet 5 Pk.
Produkttyp Chattaway spatel
Bredd (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Yttre 3.6 mm
Mått (L x B) 150 x 10 mm
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 150 mm