Läs mer
Endecotts™ Rostfritt stål nätsikt - ISO
Beskrivning
- Precisionsram säkerställer konsekvent kapsel
- Exakt bländare
- Naturlig filé för fritt flöde av prov
- Helt förseglad, ingen spricka för att tappa material
- Jämnt spänt nät säkerställer noggrann analys
- Säker kant med stor radie gör den bekväm att hantera
- Serienummer säkerställer full spårbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Porstorlek | 106μ m |
| Diameter (engelska) Yttre | 8 tum |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 203 mm |