Läs mer
Fisherbrand™ Micro Chattaway spatlar i rostfritt stål
Produktkod. 11553482 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11553482 200 mm Paket med 5
11533482 130 mm Paket med 5
11543482 150 mm Paket med 5
11523482 100 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11553482
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skrapar och lyfter material från små flaskor eller flaskor. Fisherbrand™ Chattaway spatlar i rostfritt stål är icke-magnetiska med en ljus finish.
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Böjd och rundad ände skrapar och lyfter material från flaskor och flaskor
  • Passar i täta flaskor och flaskor med hals≥ 4 mm diameter
Specifikationer
Kvantitet 5 Pk.
Produkttyp Chattaway spatel
Bredd (metrisk) 4 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1,6 mm (fat)
Mått (L x B) 200 x 4 mm
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 200 mm