Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ Mikrospatel i rostfritt stål
Produktkod. 10566673 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10566673
Brand: Bel-Art™ Scienceware™ 0101918
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kvantitet 2 Pk.
Beläggning Fluo-Kem Teflon FEP
Certifikat och efterlevnad Uppfyller FDA-föreskrifter
Produkttyp Mikrospatel
Bredd (metrisk) 0.79 cm
Diameter (metrisk) Yttre 4mm
Mått (L x B) 5 x 0.79 cm
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 5 cm