missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Endecotts Mikroplattsil i rostfritt stål

Produktkod. 10451894
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk) Yttre:
100 mm
200 mm
Skärmstorlek:
5 μm
10 μm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Skärmstorlek
10451894 100 mm 5 μm
10726935 100 mm 10 μm
17857027 200 mm 10 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10451894 Leverantör Endecotts Leverantörsnummer 100SMP.005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rostfri stålsil med kalibreringscertifikat

  • Varje Endecotts testsil levereras med ett kalibreringscertifikat.
  • Testsikter inspekteras och kalibreras enligt procedurer som anges i paragraf 5.1, tabell 1 i ISO3310-1 respektive ASTM E11.
  • Varje sil levereras med ett kalibreringscertifikat som inkluderar all information som tidigare angetts i efterlevnadscertifikatet och mer.
  • Certifikatet registrerar antalet uppmätta öppningar och tråddiametrar, genomsnittlig aperturstorlek och standardavvikelse separat för varp- och inslagsriktning.
  • Typen av väv kommer också att nämnas.
  • Dessutom är de individuellt serienumrerade för att ge full spårbarhet.

Specifikationer

Typ Testsikt
Diameter (engelska) Yttre 3,9 tum
För användning med (applikation) Partikelstorlek
Diameter (metrisk) Yttre 100 mm
Rammaterial Rostfritt stål
Skärmstorlek 5 μm
Mesh material Rostfritt stål
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.