Läs mer
Endecotts Mikroplattsil i rostfritt stål
Produktkod. 17857027
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
100 mm
200 mm
Skärmstorlek:
5 μm
10 μm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Skärmstorlek
17857027 200 mm 10 μm
10451894 100 mm 5 μm
10726935 100 mm 10 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17857027 Leverantör Endecotts Leverantörsnummer 200SMP.010
Beräknad leverans: 21-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rostfri stålsil med kalibreringscertifikat
  • Varje Endecotts testsil levereras med ett kalibreringscertifikat.
  • Testsikter inspekteras och kalibreras enligt procedurer som anges i paragraf 5.1, tabell 1 i ISO3310-1 respektive ASTM E11.
  • Varje sil levereras med ett kalibreringscertifikat som inkluderar all information som tidigare angetts i efterlevnadscertifikatet och mer.
  • Certifikatet registrerar antalet uppmätta öppningar och tråddiametrar, genomsnittlig aperturstorlek och standardavvikelse separat för varp- och inslagsriktning.
  • Typen av väv kommer också att nämnas.
  • Dessutom är de individuellt serienumrerade för att ge full spårbarhet.
Specifikationer
Typ Testsikt
Diameter (engelska) Yttre 7,8 tum
För användning med (applikation) Partikelstorlek
Diameter (metrisk) Yttre 200 mm
Rammaterial Rostfritt stål
Skärmstorlek 10 μm
Mesh material Rostfritt stål