Läs mer
Buerkle™ V4A MicroSampler
Produktkod. 10411921
Längd (metrisk):
55 cm
85 cm
120 cm
Diameter (metrisk) yttre topp:
12 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10411921
Brand: Buerkle™ 53072085
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ V4A MicroSampler designad för provtagning av små mängder pulver.
  • Punktsampling
  • Olika längder och volymer finns tillgängliga
  • Spetsen kan tas bort, lätt att rengöra
  • Rostfritt stål AISI 316L (1.4404)
  • Steriliserbar
  • Ytterligare tips finns i olika storlekar
  • Kan tas enkelt, snabbt och rent från olika provtagningsdjup från säckar eller behållare
  • Spetsarna på MicroSampler är utbytbara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp MicroSampler
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Tips Typ Punkt
För användning med (applikation) Designad för provtagning av små mängder pulver
För användning med (utrustning) Huvuden 0,2 mL, 0,5 mL och 1 mL
Diameter (metrisk) yttre topp 25 mm
Längd (metrisk) 85 cm
Beställ huvudet separat!