Läs mer
Buerkle™ V4A MicroSampler
Produktkod. 11803382
Change view
Längd (metrisk):
55 cm
85 cm
120 cm
Diameter (metrisk) yttre topp:
12 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) yttre topp Förpackningsstorlek
11803382 120 cm 12 mm Varje
10278030 55 cm 12 mm Varje
10741401 85 cm 12 mm Varje
10571731 55 cm 25 mm Varje
10411921 85 cm 25 mm Varje
10412111 120 cm 25 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11803382 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53071120
I lager
Buerkle™ V4A MicroSampler designad för provtagning av små mängder pulver.
  • Punktsampling
  • Olika längder och volymer finns tillgängliga
  • Spetsen kan tas bort, lätt att rengöra
  • Rostfritt stål AISI 316L (1.4404)
  • Steriliserbar
  • Ytterligare tips finns i olika storlekar
  • Kan tas enkelt, snabbt och rent från olika provtagningsdjup från säckar eller behållare
  • Spetsarna på MicroSampler är utbytbara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp MicroSampler
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 0.0068 to 0.034 oz.
Kapacitet (metrisk) 0.2 to 1.0 mL
För användning med (applikation) Designad för provtagning av små mängder pulver
För användning med (utrustning) Huvuden 0,2 mL, 0,5 mL och 1 mL
Diameter (metrisk) yttre topp 12 mm
Längd (metrisk) 120 cm
Beställ huvudet separat!
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.