Läs mer
Bochem™ Mikroskopisax i rostfritt stål
Produktkod. 10218610
Change view
Längd (metrisk):
100 mm
115 mm
Bladstil:
Böjd
Rak
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bladstil unitSize
10218610 100 mm Böjd -
10065090 100 mm Rak Varje
10112511 115 mm Rak -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10218610 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 4071
Beräknad leverans: 26-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av rostfritt stål. Bochem™ Mikroskopisaxar i rostfritt stål finns i tre handtagstyper.
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Tre typer: rund-rund, skarp-rund, skarp-skarp
Specifikationer
Produkttyp Mikroskopi sax
Bladstil Böjd
Längd (metrisk) 100 mm
Material Rostfritt stål
Tipsstil Sharp/Sharp