Läs mer
Bochem™ Mikroskopisax i rostfritt stål
Produktkod. p-8004967
Längd (metrisk):
100 mm
115 mm
Bladstil:
Böjd
Rak
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10218610
Brand: Bochem™ 4071
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av rostfritt stål. Bochem™ Mikroskopisaxar i rostfritt stål finns i tre handtagstyper.
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Tre typer: rund-rund, skarp-rund, skarp-skarp
Specifikationer
Produkttyp Mikroskopi sax
Bladstil Böjd
Längd (metrisk) 100 mm
Material Rostfritt stål
Tipsstil Sharp/Sharp