Läs mer
Sampling Systems™ Minitrummor i rostfritt stål utan vippklämmor
Produktkod. 15899661 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
3 l
5 l
6 l
8 l
10 l
12,5 l
15 l
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15899661 1 l Varje
15839671 2 l Varje
15849671 3 l Varje
15859671 5 l Varje
15869671 6 l Varje
15879671 8 l Varje
15809671 10 l Varje
15819671 12,5 l Varje
15829671 15 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15899661 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer A4341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2850.00 SEK
    2815.99 SEK / Paket med 1
    Save 34.01 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Dessa minitrummor utan vippklämmor är utmärkta multifunktionsbehållare för en mängd olika applikationer i laboratoriet.
  • Tillverkad av slitstarkt 304 rostfritt stål
  • Sprickfri inredning
  • Snyggt infällt passande lock
  • Komplett med svängbärhandtag
  • Platt botten med ringsignal för att ge extra skydd
  • Finns i ett brett utbud av kapaciteter för att passa dina specifika behov
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Produkttyp Minitrumma
Förslutningstyp Infällt lock
Kapacitet (metrisk) 1 l
För användning med (applikation) Flerfunktionsförvaring
Material Rostfritt stål
Inkluderar Svänghandtag
Höjd (metrisk) 155 mm
Diameter (metrisk) Yttre 100 mm