Läs mer
Sampling Systems™ Minigrytor i rostfritt stål med lock
Produktkod. 15869661 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
7 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Diameter (metrisk):
19 mm
41 mm
42 mm
52 mm
77 mm
102 mm
Höjd (metrisk):
36 mm
45 mm
53 mm
73 mm
78 mm
116 mm
154 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15869661
Brand: Sampling Systems™ A426500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål för hållbarhet. Sampling Systems™ Minigrytor i rostfritt stål med lock har en sprickfri insida och används ofta i farmaceutiska och kemiska laboratorier.
  • Finns i ett stort utbud av storlekar
  • Skruva på locket
  • Satinfinish
  • Multifunktionella små volymbehållare
  • 316L rostfritt stål
  • Sprickfri inredning
  • Silikon O-ring tillgänglig för förbättrad tätning
Specifikationer
Produkttyp Provburk
Material Rostfritt stål (316L)
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Förslutningstyp Gängad mössa
Diameter (metrisk) 102 mm
Höjd (metrisk) 78 mm
Inkluderar Lock och kropp