Läs mer
Sampling Systems™ Minigrytor i rostfritt stål med lock
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
7 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
Diameter (metrisk):
19 mm
41 mm
42 mm
52 mm
77 mm
102 mm
Höjd (metrisk):
36 mm
45 mm
53 mm
73 mm
78 mm
116 mm
154 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Finns i ett stort utbud av storlekar
- Skruva på locket
- Satinfinish
- Multifunktionella små volymbehållare
- 316L rostfritt stål
- Sprickfri inredning
- Silikon O-ring tillgänglig för förbättrad tätning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provbehållare |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Kapacitet (metrisk) | 750 ml |
| Förslutningstyp | Gängad mössa |
| Diameter (metrisk) | 102 mm |
| Höjd (metrisk) | 116 mm |
| Inkluderar | Lock och kropp |