Läs mer
Swann-Morton™ Rostfritt stål mindre hudtransplantatblad
Produktkod. 12363680
Change view
Storlek:
# SG3
Produktkod. Storlek
12363680 # SG3
1 options
Produktkod. 12363680 Leverantör Swann-Morton™ Leverantörsnummer 2201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00 SEK
    130.77 SEK / Paket med 20
    Save 32.23 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Beställningsinfo
Storlek
Specifikationer
Bladmaterial Rostfritt stål
Produkttyp Mindre hudtransplantatblad
För användning med (applikation) Debridering av brännskador på platsen för större olyckor och katastrofer
Storlek # SG3
För användning med (utrustning) Passar # 3 Graduated, # 3L, # 5B, # 7, # 9, # B3 och # B3L handtag
Sterilitet Sterila
Kvantitet 20/Pk.