Läs mer
Cole-Parmer™ Rostfria blandarpropellrar
Produktkod. 11720039 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
Hål: 10 mm
Hål: 8 mm
Diameter (metrisk) fläkt:
51 mm
76 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Diameter (metrisk) fläkt unitSize
11720039 Hål: 10 mm 51 mm Varje
11789929 Hål: 8 mm 51 mm Varje
11820130 Hål: 8 mm 76 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11720039 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0455255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 SEK
    935.57 SEK / Paket med 1
    Save 209.43 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa trebladiga propellrar ensamma eller montera flera på en enda axel för noggrann omrörning. Rostfria blandarpropellrar är idealiska för allmän blandning.
  • Propellrar är tillverkade av elektropolerat 316 rostfritt stål
Specifikationer
Diameter (metrisk) Hål: 10 mm
Diameter (metrisk) fläkt 51 mm
För användning med (applikation) Blandning för allmänt ändamål
Kvantitet 1 vardera
Typ Mixer Propeller