Läs mer
Cole-Parmer™ Rostfria blandarpropellrar
Produktkod. 11820130 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
Hål: 10 mm
Hål: 8 mm
Diameter (metrisk) fläkt:
51 mm
76 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Diameter (metrisk) fläkt Förpackningsstorlek
11820130 Hål: 8 mm 76 mm Varje
11720039 Hål: 10 mm 51 mm Varje
11789929 Hål: 8 mm 51 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11820130 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0455260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00 SEK
    971.13 SEK / Paket med 1
    Save 228.87 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa trebladiga propellrar ensamma eller montera flera på en enda axel för noggrann omrörning. Rostfria blandarpropellrar är idealiska för allmän blandning.
  • Propellrar är tillverkade av elektropolerat 316 rostfritt stål
Specifikationer
Diameter (metrisk) Hål: 8 mm
Diameter (metrisk) fläkt 76 mm
För användning med (applikation) Blandning för allmänt ändamål
Kvantitet 1 vardera
Typ Mixer Propeller