Läs mer
Heidolph™ VISCO JET™ Blandningssystem
Produktkod. 10621233 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
115 till 200 mm
120 till 500 mm
Material:
Mässingsnav, polyamidbelagd axel
Rostfritt stål
Rostfritt stål V4A
Hastighet:
170 till 300 rpm
200 till 700 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Material Hastighet Förpackningsstorlek
10621233 115 till 200 mm Mässingsnav, polyamidbelagd axel 200 till 700 rpm Varje
10416172 115 till 200 mm Rostfritt stål V4A 200 till 700 rpm Varje
10511023 120 till 500 mm Rostfritt stål 170 till 300 rpm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10621233 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5091608100
Beräknad leverans: 25-11-2026
Idealisk för att blanda viskösa medier
  • Användbar för applikationer som involverar trögflytande media som pastor och geler som behöver en pålitlig omrörningsprocess utan luftinsläpp
  • Unik bladform utlöser ett inneboende dynamiskt flöde, vilket förkortar bearbetningstiden med avsevärt bättre blandningsresultat jämfört med konventionella pumphjul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 115 till 200 mm
Diameter (metrisk) axel 10 mm
Höjd (metrisk) kniv 10 mm
Längd (metrisk) 500 mm
Hastighet 200 till 700 rpm
Typ Blandningssystem
Mått (L x B x H) 500 x 80 x 10 mm
Omrörningsområde 115 till 200 mm
Beläggning POM
Material Mässingsnav, polyamidbelagd axel