Läs mer
Heidolph™ VISCO JET™ Blandningssystem
Produktkod. p-8009470 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Diameter (metrisk):
115 till 200 mm
120 till 500 mm
Material:
Axel: Mässing, Polyamidbelagd, Impeller: POM
Rostfritt stål
Rostfritt stål V4A
Hastighet:
170 till 300 rpm
200 till 700 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10416172
Brand: Heidolph™ 5091608000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att blanda viskösa medier
  • Användbar för applikationer som involverar trögflytande media som pastor och geler som behöver en pålitlig omrörningsprocess utan luftinsläpp
  • Unik bladform utlöser ett inneboende dynamiskt flöde, vilket förkortar bearbetningstiden med avsevärt bättre blandningsresultat jämfört med konventionella pumphjul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 115 till 200 mm
Diameter (metrisk) axel 10 mm
Höjd (metrisk) kniv 10 mm
Längd (metrisk) 500 mm
Storlek Bladstorlek: 80 mm
Hastighet 200 till 700 rpm
Typ VISCO JET-80mm blandningssystem
Mått (L x B x H) 500 x 80 x 10 mm
Omrörningsområde 115 till 200 mm
Material Rostfritt stål V4A