Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Mortel i rostfritt stål
Produktkod. 10584522
Change view
Kapacitet (metrisk):
330 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10584522 330 ml
1 options
Produktkod. 10584522 Leverantör Usbeck Laborgeraete™ Leverantörsnummer 5401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1345.00 SEK
    1264.69 SEK / Paket med 1
    Save 80.31 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 125mm
Diameter (metrisk) Yttre 135mm
Produkttyp Murbruk
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 80mm
Inkluderar mortelstöt
Kapacitet (metrisk) 330 ml