Beskrivning
- Lätt, rostfritt stål och lättmanövrerat multiskopsystem erbjuder maximal flexibilitet och kan användas med två eller tre 7-gallons (27 L) skopor beroende på interna protokoll.
- En utdragbar ram dras ut från framsidan av den helt autoklaverbara vagnen för att rymma en extra hink, artikelnummer 2617.
- Vagnen har icke-skada kör tysta hjul.
- Skopor är djupdragna och sömlösa vilket minskar risken för mikrobiell kontaminering
- Det avtagbara handtaget gör det bekvämt för autoklavering och förvaring.
- En läpp runt skopornas överkant gör det lätt att lyfta.
- Autoklaverbar vid 121 °C i 30 minuter
- 2700 multiskopsystem inkluderar kraftig nedpressvridare i rostfritt stål som är kompatibel med alla storlekar av VertiKlean™ , VertiKlean™ MAX™ , QuickTask™ , och Edgeless™ Moppar.
- 2707 multi-bucket-system erbjuder möjligheten att anpassa systemet med vilken vridare som bäst sammanfaller med interna protokoll. Systemet är kompatibelt med två nedpressande vridningsalternativ i rostfritt stål för att rymma både platt- och strängmoppar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | System med flera hinkar |
| Material | Rostfritt stål |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | Idealisk för användning inom biovetenskap, mikroelektronik, halvledare eller någon kritisk tillverkningsmiljö |
| Inkluderar | Två 7 gal. Skopor, vagn med hjul (vridningsalternativ säljs separat) |
| Sterilitet | Icke-steril |