Läs mer
Sampling Systems™ Rostfritt stål Multilevel Slot Sampler
Produktkod. 15252760 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
300 mm
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Kapacitet (metrisk):
45 ml
110 ml
190 ml
300 ml
370 ml
750 ml
1000 ml
1300 ml
Diameter (metrisk):
25 mm
40 mm
Inkluderar:
3 fack
3 platser, 1 flaska, 1 adapter
4 platser
4 platser, 1 flaska, 1 adapter
5 platser
5 platser, 1 flaska, 1 adapter
Förpackningsstorlek:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Inkluderar unitSize
15252760 300 mm 45 ml 25 mm 3 fack Varje
15879221 1000 mm 750 ml 40 mm 3 fack Varje
15809221 600 mm 110 ml 25 mm 3 fack Varje
15819221 600 mm 190 ml 25 mm 4 platser, 1 flaska, 1 adapter Varje
15829221 1500 mm 300 ml 25 mm 5 platser, 1 flaska, 1 adapter Varje
15839221 600 mm 110 ml 25 mm 3 platser, 1 flaska, 1 adapter Varje
15879211 1000 mm 190 ml 25 mm 4 platser Varje
15889211 1500 mm 300 ml 25 mm 5 platser Varje
15889221 1500 mm 1000 ml 40 mm 4 platser Varje
15899211 2000 mm 370 ml 25 mm 5 platser Varje
15899221 2000 mm 1300 ml 40 mm 4 platser Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 15252760 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 1210A300
Beräknad leverans: 19-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av robust rostfritt stål, vilket gör den lämplig för provtagning av fritt flytande pulver, granulat och även svagt sammanhängande pulver. Sampling Systems™ Rostfritt stål Multilevel Slot Sampler är för att ta en stor volym, tvärsnittsprov från en behållare.
  • Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål
  • Tvärsnitt (sammansatt prov)
  • Lämplig för att ta prover med stora volymer
Specifikationer
Produkttyp Slot Sampler
Material Rostfritt stål (316L)
Inkluderar 3 fack
Kapacitet (metrisk) 45 ml
Diameter (metrisk) 25 mm
Längd (metrisk) 300 mm