Läs mer
Sampling Systems™ Rostfritt stål Multilevel Slot Sampler
Código de producto. 15879211 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Längd (metrisk):
300 mm
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Kapacitet (metrisk):
45 ml
110 ml
190 ml
300 ml
370 ml
750 ml
1000 ml
1300 ml
Diameter (metrisk):
25 mm
40 mm
Inkluderar:
3 fack
3 platser, 1 flaska, 1 adapter
4 platser
4 platser, 1 flaska, 1 adapter
5 platser
5 platser, 1 flaska, 1 adapter
Tamaño de la unidad:
Varje
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Längd (metrisk) Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Inkluderar Tamaño de la unidad
15879211 1000 mm 190 ml 25 mm 4 platser Varje
15252760 300 mm 45 ml 25 mm 3 fack Varje
15879221 1000 mm 750 ml 40 mm 3 fack Varje
15809221 600 mm 110 ml 25 mm 3 fack Varje
15819221 600 mm 190 ml 25 mm 4 platser, 1 flaska, 1 adapter Varje
15829221 1500 mm 300 ml 25 mm 5 platser, 1 flaska, 1 adapter Varje
15839221 600 mm 110 ml 25 mm 3 platser, 1 flaska, 1 adapter Varje
15889211 1500 mm 300 ml 25 mm 5 platser Varje
15889221 1500 mm 1000 ml 40 mm 4 platser Varje
15899211 2000 mm 370 ml 25 mm 5 platser Varje
15899221 2000 mm 1300 ml 40 mm 4 platser Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15879211 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 1210A1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6410.00 SEK
    6029.04 SEK / Paket med 1
    Save 380.96 SEK
    5% Av
Ver todas las promociones
Beräknad leverans: 08-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Tillverkad av robust rostfritt stål, vilket gör den lämplig för provtagning av fritt flytande pulver, granulat och även svagt sammanhängande pulver. Sampling Systems™ Rostfritt stål Multilevel Slot Sampler är för att ta en stor volym, tvärsnittsprov från en behållare.
  • Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål
  • Tvärsnitt (sammansatt prov)
  • Lämplig för att ta prover med stora volymer
Especificaciones
Produkttyp Slot Sampler
Material Rostfritt stål (316L)
Inkluderar 4 platser
Kapacitet (metrisk) 190 ml
Diameter (metrisk) 25 mm
Längd (metrisk) 1000 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.