Beskrivning
- Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål
- Tvärsnitt (sammansatt prov)
- Lämplig för att ta prover med stora volymer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slot Sampler |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Inkluderar | 5 platser |
| Kapacitet (metrisk) | 300 ml |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Längd (metrisk) | 1500 mm |