Läs mer
Sampling Systems™ Nål i rostfritt stål
Produktkod. 17972012 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
145 mm
147 mm
Stil:
Böjd
Rak
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Stil
17972012 147 mm Rak
17932112 145 mm Böjd
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17972012 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer A638140
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Denna serie av nålar i rostfritt stål gör det lätt att hantera små och intrikata material.
  • Kan användas för att plocka upp små föremål eller dissektion
  • Finns med antingen rak ände eller böjd ände
  • Tillverkad i ett stycke och kan lätt rengöras efter användning
  • Sharp point är idealisk för användning i laboratorie- och produktionsarbete
Specifikationer
Produkttyp Dissektionsnål
Färg Silver
Material Rostfritt stål (AISI 304)
Stil Rak
Längd (engelska) 5,8 tum
Längd (metrisk) 147 mm