Läs mer
Sampling Systems™ Nål i rostfritt stål
Produktkod. p-200009502 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
145 mm
147 mm
Stil:
Böjd
Rak
Produktkod. 17932112
Brand: Sampling Systems™ A640140
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna serie av nålar i rostfritt stål gör det lätt att hantera små och intrikata material.
  • Kan användas för att plocka upp små föremål eller dissektion
  • Finns med antingen rak ände eller böjd ände
  • Tillverkad i ett stycke och kan lätt rengöras efter användning
  • Sharp point är idealisk för användning i laboratorie- och produktionsarbete
Specifikationer
Produkttyp Dissektionsnål
Färg Silver
Material Rostfritt stål (AISI 304)
Stil Böjd
Längd (engelska) 5,7 tum.
Längd (metrisk) 145 mm