Läs mer
Buerkle™ V4A rostfritt stål Novartos Uno Pharma zonprovtagare
Produktkod. 10483464 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
1400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10483464
Brand: Buerkle™ 53580600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ V4A rostfritt stål Novartos Uno Pharma zonprovtagare med två provkammare och inga sprickor.
  • Provinsatserna passar exakt och kan enkelt bytas ut
  • Insatser finns i volymer från 0 till 4,0 ml
  • Insticksdjupen kan enkelt avläsas från den lasergraverade djupskalan
  • Rostfritt stål AISI 316L (1.4404) / AISI 316Ti (1.4571)
  • Spårfri och handpolerad
  • 25 mmØ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Novartos Uno Pharma Zone Sampler
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Enhetsdos-provtagning
Rörmaterial Rostfritt stål (V4A)
Typ av handtag T-form
Färg Silver
Certifikat och efterlevnad FDA:s riktlinjer för enhetsdosprovtagning
För användning med (applikation) Livsmedel
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm
Längd (metrisk) 600 mm