Läs mer
Buerkle™ V4A rostfritt stål Novartos Uno Pharma zonprovtagare
Produktkod. 10644745 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
1400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10644745
Brand: Buerkle™ 53581001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ V4A rostfritt stål Novartos Uno Pharma zonprovtagare med två provkammare och inga sprickor.
  • Provinsatserna passar exakt och kan enkelt bytas ut
  • Insatser finns i volymer från 0 till 4,0 ml
  • Insticksdjupen kan enkelt avläsas från den lasergraverade djupskalan
  • Rostfritt stål AISI 316L (1.4404) / AISI 316Ti (1.4571)
  • Spårfri och handpolerad
  • 25 mmØ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Novartos Uno Pharma Zone Sampler
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Enhetsdos-provtagning
Typ av handtag T-form
Färg Silver
Certifikat och efterlevnad FDA:s riktlinjer för enhetsdosprovtagning
För användning med (applikation) För provtagning enligt FDA:s riktlinjer för enhetsdosprovtagning, livsmedels- och läkemedelsindustrin
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm
Längd (metrisk) 1000 mm