Läs mer
Buerkle™ V4A rostfritt stål Novartos Uno Pharma zonprovtagare
Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
600 mm
1000 mm
1400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Provinsatserna passar exakt och kan enkelt bytas ut
- Insatser finns i volymer från 0 till 4,0 ml
- Insticksdjupen kan enkelt avläsas från den lasergraverade djupskalan
- Rostfritt stål AISI 316L (1.4404) / AISI 316Ti (1.4571)
- Spårfri och handpolerad
- 25 mmØ
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pharma Provtagare |
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Typ av handtag | T-form |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Diameter (metrisk) Yttre | 25 mm |
| Längd (metrisk) | 1400 mm |