Läs mer
Fisherbrand™ Nuffield spatlar i rostfritt stål
Produktkod. 11513492 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
140 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11513492 140 mm Paket med 10
1 options
Produktkod. 11513492
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.69 SEK
    90.66 SEK / Paket med 10
    Save 40.03 SEK
    30% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av rostfritt stål. Fisherbrand™ Nuffield spatel i rostfritt stål är för sterila applikationer.
  • Nuffield mönster
  • Sterila
  • Stål, rostfritt
  • Rund, böjd ände och skopände
  • Nuffield spatel, 140 mm, rostfritt stål
  • Levereras i standardförpackningar om 10 st
Specifikationer
Kvantitet 10 Pk.
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Rund böjd ände, skopände
Produkttyp Spatel
För användning med (applikation) För sterila applikationer
Temperatur (metrisk) Max -196 °C till +550 °C
Material Rostfritt stål
Längd (metrisk) 140 mm