Läs mer
Fisherbrand™ Specialstålcertifierad E2 trådkalibreringsvikt
Handla allt Fisherbrand Produkter
:
Vikt: 5mg
Beskrivning
De Fisherbrand™ linje med referenslinjevikter inkluderar denna trådmassastandard och standardvikt. Den är tillverkad av slitstark. ej magnetiserbart specialstål och överensstämmer med OIML klass E2.
- Certifierad för ISO 17025 krav för användning i test- och kalibreringslabb
- Finns i en rad nominella vikter, från 1 till 10 000 g
- Idealisk för kvalitetssäkring enl ISO 9001ff
- Justerings-, test- och kalibreringsinstrument för klass I precisionsvågar
- Högprecisionsvägning eller jämförande mätningar på klass I-vågar eller mätjämförare
- Kvalitetssäkring av vågar med färre än 1 000 000 steg
- Vikt för kalibrering och officiell kalibrering av vikter i klasserna F1 och F2
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kabelkalibreringsvikt |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Klassificering | E2 |
| Material | Specialstål |
| Material för fodral | Trä |
| Vikt (metrisk) | 5 mg |
| Densitet | 8,0 kg/m 3 |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |