Läs mer
Sartorius™ Rostfritt stål OIML Klass E2 Referenslinje Vikt Med DAkkS Kalibreringscertifikat Produktkod.: 10377441
Beräknad leverans: 09-10-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3745.00 SEK
    3586.14 SEK / Varje
    Spara 158.86 SEK
    4% Av
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Sartorius™ Rostfritt stål OIML Klass E2 Referenslinje Vikt Med DAkkS Kalibreringscertifikat
Produktkod. p-8006432 Handla allt Sartorius Produkter
100 g, Varje
Massa:
50 mg
100 mg
200 mg
1 g
10 g
50 g
100 g
200 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10377441
Brand: Sartorius™ YCW51202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3745.00 SEK
    3586.14 SEK / Varje
    Spara 158.86 SEK
    4% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 09-10-2025
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Material för fodral Trä
Massa 100 g
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Sartorius™ Rostfritt stål OIML Klass E2 Referenslinje Vikt Med DAkkS Kalibreringscertifikat >