Läs mer
Sartorius™ Rostfritt stål OIML Klass E2 referenslinje Vikt Utan DAkkS Kalibreringscertifikat
Produktkod. 10642202 Handla allt Sartorius Produkter
Massa:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10642202
Brand: Sartorius™ YCW71200
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Rostfritt stål OIML Klass E2 referenslinje Vikt Utan DAkkS Kalibreringscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för fodral Trä
Massa 10 kg