Läs mer
Sartorius™ Rostfritt stål F1 Cylindrisk kalibreringsvikt
Produktkod. 10441921 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
1 g
10 g
10,000 g
100 g
1000 g
2 g
20 g
200 g
2000 g
5 g
50 g
500 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
10441921 10 g Varje
10563451 100 g Varje
10034150 10,000 g Varje
10553461 1000 g Varje
10094140 1 g Varje
10441531 200 g Varje
10186510 2 g Varje
10665951 20 g Varje
10278410 2000 g Varje
10656331 500 g Varje
10655951 5 g Varje
10145930 50 g Varje
10145980 5000 g Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10441921 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer YCW413800
I lager
Säkerställ noggrann kalibrering och vägning. Fisherbrand™ Rostfritt stål F1 Cylindrical Calibration Weight är en mycket exakt individuell vikt med en nominell massa mellan 1g och 10kg. Dessa cylindriska vikter uppfyller kraven i klass F1.
De Sartorius™ linje med referenslinjevikter inkluderar dessa cylindriska standardvikter. De är tillverkade av hållbart rostfritt stål och överensstämmer med OIML klass F1 för användning med klass II vågar.
  • Finns i en rad nominella viktvärden, från 1 till 10 000 g
  • Idealisk för kvalitetssäkring enl ISO 9001ff
    • Justerings-, test- och kalibreringsinstrument för klass II-vågar
    • Kvalitetssäkring för vågar med färre än 300 000 steg
    • Vikter för kalibrering, och för officiell kalibrering av andra vikter, av de lägre klasserna
      (F2, F3, M1, M2 och M3)
  • Inkluderar DKD-certifikat (Deutscher Kalibrierdienst, ackrediterat av PTB).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cylindrisk kalibreringsvikt
Certifikat och efterlevnad DKD
Klassificering F1
Material Rostfritt stål
Material för fodral Plast
Vikt (metrisk) 10 g