Läs mer
Sartorius™ Rostfritt stål OIML Klass F1 Referenslinje Viktset Utan DAkkS Kalibreringscertifikat Produktkod.: 10155550
Beräknad leverans: 06-11-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50655.00 SEK
    48571.79 SEK / 1 uppsättning
    Spara 2083.21 SEK
    4% Av
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Sartorius™ Rostfritt stål OIML Klass F1 Referenslinje Viktset Utan DAkkS Kalibreringscertifikat
Produktkod. 10155550 Handla allt Sartorius Produkter
1 mg till 5 kg, 1 uppsättning
Massa:
1 g till 1 kg
1 g till 10 kg
1 mg till 1 kg
1 mg till 100 g
1 mg till 200 g
1 mg till 5 kg
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 10155550
Brand: Sartorius™ YCS0165300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50655.00 SEK
    48571.79 SEK / 1 uppsättning
    Spara 2083.21 SEK
    4% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 06-11-2025
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Material för fodral Trä
Massa 1 mg till 5 kg
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Sartorius™ Rostfritt stål OIML Klass F1 Referenslinje Viktset Utan DAkkS Kalibreringscertifikat >