Läs mer
Sartorius™ Rostfritt stål OIML klass F1 referenslinjevikt
Produktkod. 10504191 Handla allt Sartorius Produkter
Massa:
100 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Material för fodral:
Plast
Trä
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10504191
Brand: Sartorius™ YCW72300
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Rostfritt stål OIML Klass F1 referenslinje Vikt utan DAkkS Kalibreringscertifikat.
  • Utan DAkkS Kalibreringscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Material för fodral Trä
Massa 20 kg