Läs mer
Sartorius™ Rostfritt stål OIML Klass F2 Kalibreringsvikt Utan DAkkS Kalibreringscertifikat
Produktkod. 10042071 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Massa:
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Massa Förpackningsstorlek
10042071 2 kg Varje
10591541 100 g Varje
10422491 200 g Varje
10215701 10 kg Varje
10432491 1 kg Varje
10238510 500 g Varje
10012121 5 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10042071 Leverantör Sartorius™ Leverantörsnummer YCW624800
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Kalibreringsvikter av högpolerat stål från 100 g till 10 kg
Till OIML klass E2, F1 och F2 specifikation som inkluderar DKD (Deutscher Kalibrierdienst ackrediterat av PTB) certifikat (UKAS Equivalent).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för fodral Plast
Massa 2 kg