Läs mer
Sartorius™ Rostfritt stål OIML Klass F2 Kalibreringsvikt Utan DAkkS Kalibreringscertifikat
Produktkod. 10215701 Handla allt Sartorius Produkter
Massa:
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10215701
Brand: Sartorius™ YCW714800
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Kalibreringsvikter av högpolerat stål från 100 g till 10 kg
Till OIML klass E2, F1 och F2 specifikation som inkluderar DKD (Deutscher Kalibrierdienst ackrediterat av PTB) certifikat (UKAS Equivalent).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för fodral Plast
Massa 10 kg