Läs mer
Sartorius™ Rostfritt stål OIML Klass F2 Kalibreringsvikt Utan DAkkS Kalibreringscertifikat
Produktkod. 10422491 Handla allt Sartorius Produkter
Massa:
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10422491
Brand: Sartorius™ YCW524800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibreringsvikter av högpolerat stål från 100 g till 10 kg
Till OIML klass E2, F1 och F2 specifikation som inkluderar DKD (Deutscher Kalibrierdienst ackrediterat av PTB) certifikat (UKAS Equivalent).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för fodral Plast
Massa 200 g