Läs mer
Sampling Systems™ Rostfritt stål öppen PharmaScoop™
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2 l
4 l
Längd (metrisk):
280 mm
300 mm
320 mm
350 mm
390 mm
410 mm
Bredd (metrisk):
100 mm
125 mm
130 mm
140 mm
160 mm
190 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Skopor av mycket hög kvalitet
- Kraftig konstruktion
- Tillverkad av 316L rostfritt stål
- Sprickfri
- Satinfinish
- Rundade hörn för enkel rengöring
- GMP rätta
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 750 ml |
| Produkttyp | Skopa för allmänt bruk |
| Avsluta | Spegelpolsk |
| Bredd (metrisk) | 125 mm |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Längd (metrisk) | 320 mm |