Läs mer
Sampling Systems™ Rostfritt stål öppen PharmaScoop™
Produktkod. 15879631 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2 l
4 l
Längd (metrisk):
280 mm
300 mm
320 mm
350 mm
390 mm
410 mm
Bredd (metrisk):
100 mm
125 mm
130 mm
140 mm
160 mm
190 mm
Unit Size:
Varje
Product Code. 15879631
Brand: Sampling Systems™ A3362000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Designad för att vara lätt att rengöra på grund av deras sprickfria konstruktion. Sampling Systems™ Öppna PharmaScoop™ är ett bredare alternativ till det generiska PharmaScoops™ .
  • Skopor av mycket hög kvalitet
  • Kraftig konstruktion
  • Tillverkad av 316L rostfritt stål
  • Sprickfri
  • Satinfinish
  • Rundade hörn för enkel rengöring
  • GMP rätta
Specifications
Kapacitet (metrisk) 2 l
Produkttyp Skopa för allmänt bruk
Avsluta Spegelpolsk
Bredd (metrisk) 160 mm
Material Rostfritt stål (316L)
Längd (metrisk) 410 mm