Läs mer
Sonics Materials™ Rostfritt stål Valfri temperatursond
För användning med (utrustning):
VCX
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Valfri temperatursond |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | Gör att provets temperatur kan övervakas upp till 100 °C |
| För användning med (utrustning) | VCX |
| Förpackningsmängd | 1 st |