Läs mer
TFA Dostmann™ Analog glastermometer
Produktkod. 11789867
Kalibreringspunkter:
2-punktskalibrering
Produktkod. 11789867
Brand: TFA Dostmann™ 14.1006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skala med temperaturmarkeringar. Hög noggrannhet.
  • Glasram
  • Skala med temperaturmarkeringar
  • Hög noggrannhet tack vare en 2-punktskalibrering
  • Märkning av idealtemperaturer
  • Tillverkad i Tyskland
Specifikationer
Kalibreringspunkter 2-punktskalibrering
Mått (L x B x H) 17 x 17 x 270 mm
För användning med (applikation) Idealisk för att göra smör, ostmassa och ost
Material Glas
Modell 14.1006
Vikt (metrisk) 22 g
Beskrivning Termometer