Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Rostfritt stålhink
Produktkod. 11794939 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackningsstorlek
11794939 Varje
11711836 Varje
11721836 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11794939 Leverantör Cole-Parmer™ Essentials Leverantörsnummer 0727002
Beräknad leverans: 04-01-2027
Denna hink är konstruerad av kraftigt 304 rostfritt stål och har en platt hällkant.
  • Minimera droppandet med platt hällkant
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 4 gal.
Diameter (engelska) Yttre 10,1 tum.
Höjd (engelska) 30,08 cm
Höjd (engelska) Med stängning 30,08 cm