Läs mer
Bochem™ Rostfritt stål papperssax
Längd (metrisk):
175 mm
200 mm
250 mm
275 mm
300 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Papperssax |
| Längd (metrisk) | 275 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Tipsstil | Sharp/Sharp |