Läs mer
De Buyer™ Konditorivaror i rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Konditorivaror |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | För framställning av blandningar, blandning, Vispning, värmning av bain-marie, för förvaring av ett preparat eller ingredienser |
| För användning med (utrustning) | Kyl, djupfrys, blast-chiller och ugn |
| Höjd (metrisk) | 150 mm |
| Kvantitet | Varje |
| Form | Platt botten |
| Sterilitet | Sterila |
| Volym (metrisk) | 11,4 l |