Läs mer
De Buyer™ Konditorivaror i rostfritt stål
Produktkod. 11990625
Change view
Volym (metrisk):
1 l
3,5 l
5,5 l
8 l
11,4 l
16,8 l
Höjd (metrisk):
90 mm
100 mm
112 mm
125 mm
140 mm
150 mm
200 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Höjd (metrisk)
11990625 1 l 100 mm
11980625 1 l 90 mm
11910605 3,5 l 112 mm
11920635 5,5 l 125 mm
11940635 8 l 140 mm
11950635 11,4 l 150 mm
11940645 16,8 l 200 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11990625 Leverantör De Buyer™ Leverantörsnummer 3250.20
Beräknad leverans: 02-09-2026
Specifikationer
Produkttyp Konditorivaror
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) För framställning av blandningar, blandning, Vispning, värmning av bain-marie, för förvaring av ett preparat eller ingredienser
För användning med (utrustning) Kyl, djupfrys, blast-chiller och ugn
Höjd (metrisk) 100 mm
Kvantitet Varje
Form Platt botten
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 1 l