Läs mer
Bochem™ Petriskål i rostfritt stål
Produktkod. 10428252
Change view
Diameter (metrisk):
100 mm
Produktkod. Diameter (metrisk)
10428252 100 mm
1 options
Produktkod. 10428252 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 8541
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Förslutning ingår Förslutning ingår
Material Rostfritt stål
Form Rund
Typ Petriskål
Höjd (metrisk) 15 mm
Diameter (metrisk) 100 mm